Learn More
3-Hidroxi-3'-metoxiflavona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11491530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11491530 5 g 5 g
11481530 1 g 1 g
11401540 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491530 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26943.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76666-32-5
Fórmula molecular C16H12O4
Peso molecular (g/mol) 268.27
Número MDL MFCD00017730
Clave InChI GYLGASXCHFNKHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxy-3'-methoxyflavone, 3'-methoxyflavonol, 3-hydroxy-2-3-methoxyphenyl chromen-4-one, 3-methoxyflavonol, hydroxy-3'-methoxyflavone, 3-hydroxy-2-3-methoxyphenyl-4h-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 3-hydroxy-2-3-methoxyphenyl
PubChem CID 676296
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C1=C(O)C(=O)C2=CC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-3'-methoxyflavone
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 3-hidroxi-2-(3-metoxifenil)-4H-cromen-4-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.26
Porcentaje de pureza 97%