Learn More
3-Hidroxi-3,7,11-trimetil-1,6,10-dodecatrieno, 97+ % (alcoholes totales), Thermo Scientific™
Código de producto. 10408850 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10408850 25 g 25 g
10219133 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10408850 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121970250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 7212-44-4
Fórmula molecular C15H26O
Peso molecular (g/mol) 222.37
Número MDL MFCD00008911,MFCD00008911,MFCD00008911,MFCD00085350
Clave InChI FQTLCLSUCSAZDY-SDNWHVSQNA-N
Sinónimo 3r,6e-nerolidol, unii-uoc0644v25, 3r-6e-nerolidol, nerolidol, 3r,6e-3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol, e-nerolidol, 1,6,10-dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-, 3r,6e, nerolidol, 6e--, --nerolidol, ?-nerolidol
PubChem CID 11241545
ChEBI CHEBI:59959
Nombre IUPAC (3R,6E)-3,7,11-trimetildodeca-1,6,10-trien-3-ol
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatriene
Nombre de nota ≥97% (total alcohols)
Punto de fusión -75.0°C
Color Amarillo
Densidad 0.8700g/mL
Punto de ebullición 114.0°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 96°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4780 to 1.4830
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 6561
Gravedad específica 0.87
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in abs. alc. and fixed oils, (still clearly sol. in 3 parts of 70% alc.), insoluble in glycerol
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.37
Porcentaje de pureza 97+% (total alcohols)
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Hydroxy-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatriene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.