Learn More
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido 3-hidroxi-3-(2-tienil)propil]metilcarbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-3-((2-thienyl)propyl)methylcarbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 939757-32-1 |
| Fórmula molecular | C13 H21 N O3 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H21NO3S/c1-13(2,3)17-12(16)14(4)8-7-10(15)11-6-5-9-18-11/h5-6,9-10,15H,7-8H2,1-4H3 |
| SMILES | CN(CCC(O)c1cccs1)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N-(3-hidroxi-3-tiofen-2-ilpropil)-N-metilcarbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 271.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.1242 |