Learn More
3-Hidroxi-2-pirrolidinona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15404358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15404358 1 g 1 g
15414358 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15404358 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57961.03
Solicitar formato a granel o personalizado
3-Hydroxy-2-pyrrolidinone is used as a potent inhibitor of CDK2/cyclin A. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-hidroxi-2-pirrolidinona se utiliza como un potente inhibidor de CDK2/ciclina A. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar seco y libre de agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte seco. Incompatible con el calor, los agentes oxidantes y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15166-68-4
Fórmula molecular C4H7NO2
Peso molecular (g/mol) 101.105
Número MDL MFCD09751256
Clave InChI FRKGSNOMLIYPSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxy-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 3-hydroxy, 3-hydroxy-pyrrolidin-2-one, a-hydroxy-?-butyrolactam, acmc-209pe0, 3-oxidanylpyrrolidin-2-one, 3-hydroxy-2-oxopyrrolidine, 3-hydroxypyrrolidine-2-one
PubChem CID 10240772
Nombre IUPAC 3-hidroxipirrolidin-2-ona
SMILES C1CNC(=O)C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-2-pyrrolidinone
Punto de fusión 102°C to 107°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.11
Porcentaje de pureza 95%