Learn More
3-Hidroxi-2-pirona, TRC
Código de producto. 30134635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134635 50 mg 50 miligramos
30007361 25 mg 25 miligramos
30003249 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134635 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95373350MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 496-64-0
Fórmula molecular C5 H4 O3
Peso molecular (g/mol) 112.08
Nombre IUPAC 3-hidroxipirano-2-uno
SMILES OC1=CC=COC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-2-pyrone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4O3/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3,6H
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.016