Learn More
3-hidroxi-2-(piridin-4-il)inden-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)inden-1-one |
| CAS | 67592-40-9 |
| Fórmula molecular | C14H9NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Hydroxy-2-(4-pyridinyl)-1H-inden-1-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H9NO2/c16-13-10-3-1-2-4-11(10)14(17)12(13)9-5-7-15-8-6-9/h1-8,16H |
| SMILES | OC1=C(C(=O)c2ccccc12)c3ccncc3 |
| Nombre IUPAC | 3-hidroxi-2-piridin-4-ilinden-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 223.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.0633 |