Learn More
Éster etílico del ácido 3-hidroxi-2-propil-4-pentenoico (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-2-propyl-4-pentenoic Acid Ethyl Ester(Mixture of diastereomers) |
| CAS | 96107-27-6 |
| Fórmula molecular | C10H18O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Ethyl 2-Propyl-3-hydroxy-4-pentenoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O3/c1-4-7-8(9(11)5-2)10(12)13-6-3/h5,8-9,11H,2,4,6-7H2,1,3H3 |
| SMILES | CCCC(C(O)C=C)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 3-hidroxi-2-propilpent-4-enoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 186.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.1256 |