Learn More
3-Hidroxi-2-oxobutilo Azilsartan Éster, TRC
Código de producto. 30395358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30395358 25 mg -
30391960 5 mg -
30391594 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30395358 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH82596025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1883681-10-4
Fórmula molecular C29H26N4O7
Peso molecular (g/mol) 542.54
Sinónimo 3-Hydroxy-2-oxobutyl 2-ethoxy-1-((2'-(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-1H-benzo[d]imidazole-7-carboxylate
Nombre IUPAC (3-hidroxi-2-oxobutilo) 2-etoxi-3-[[4-[2-(5-oxo-2H-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil]fenil]metil]benzimidazol-4-carboxilato
SMILES CCOc1nc2cccc(C(=O)OCC(=O)C(C)O)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C5=NC(=O)ON5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-2-oxobutyl Azilsartan Ester
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H26N4O7/c1-3-38-28-30-23-10-6-9-22(27(36)39-16-24(35)17(2)34)25(23)33(28)15-18-11-13-19(14-12-18)20-7-4-5-8-21(20)26-31-29(37)40-32-26/h4-14,17,34H,3,15-16H2,1-2H3,(H,31,32,37)
Formula Weight (peso de la fórmula) 542.1801