Learn More
3-Hidroxi-2-nitropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 69°C to 73°C |
| CAS | 15128-82-2 |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula molecular | C5H4N2O3 |
| Sinónimo | 2-Nitro-3-pyridinol; |
| Clave InChI | QBPDSKPWYWIHGA-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OC1=CC=CN=C1[N+]([O-])=O |
| Nombre IUPAC | 2-nitropiridin-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 140.10 |
| Porcentaje de pureza | 98% |