Learn More
3-Hidroxi-2-nitropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412687 50 g 50 g
11402687 10 g 10 g
11359479 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11412687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14887.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15128-82-2 | C5H4N2O3 | 140.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15128-82-2
Fórmula molecular C5H4N2O3
Peso molecular (g/mol) 140.10
Número MDL MFCD00006258
Clave InChI QBPDSKPWYWIHGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxy-2-nitropyridine, 2-nitropyridin-3-ol, 2-nitro-3-hydroxypyridine, 2-nitro-3-pyridinol, 3-pyridinol, 2-nitro, 2-nitro-3-hydroxy pyridine, unii-uu357x85yb, 3-hydroxy-2-nitro pyridine, 2-nitro-3-pyridol
PubChem CID 27057
Nombre IUPAC 2-nitropiridin-3-ol
SMILES OC1=CC=CN=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-2-nitropyridine
Punto de fusión 69°C to 73°C
Cantidad 50 g
Beilstein 124473
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.1
Porcentaje de pureza 98%