Learn More
3-Hidroxi-2-nitropiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10581771 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10581771 25 g Frasco de vidrio 25 g
10496970 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10581771 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 148100250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 15128-82-2
Fórmula molecular C5H4N2O3
Peso molecular (g/mol) 140.10
Número MDL MFCD00006258
Clave InChI QBPDSKPWYWIHGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxy-2-nitropyridine, 2-nitropyridin-3-ol, 2-nitro-3-hydroxypyridine, 2-nitro-3-pyridinol, 3-pyridinol, 2-nitro, 2-nitro-3-hydroxy pyridine, unii-uu357x85yb, 3-hydroxy-2-nitro pyridine, 2-nitro-3-pyridol
PubChem CID 27057
Nombre IUPAC 2-nitropiridin-3-ol
SMILES OC1=CC=CN=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-2-nitropyridine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 67°C to 72°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO(C5H3N)NO2
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.1
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Hydroxy-2-nitropyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación