Learn More
Ácido 3-hidroxi-2-nitrobenzoico, TRC
Código de producto. 30397188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30397188 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30397188 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9508985G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-2-nitrobenzoic Acid
CAS 602-00-6
Fórmula molecular C7H5NO5
Cantidad 5 g
Sinónimo NSC 159685
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NO5/c9-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cccc(O)c1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC Ácido 3-hidroxi-2-nitrobenzoico
Peso molecular (g/mol) 183.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.0168
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.