Learn More
Ácido 3-hidroxi-2-nitrobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-2-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 602-00-6 |
| Fórmula molecular | C7H5NO5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | NSC 159685 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5NO5/c9-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc(O)c1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-hidroxi-2-nitrobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 183.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.0168 |