Learn More
Ácido 3-hidroxi-2-nitrobenzoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11353396 2 g 2 g
11343396 500 mg 500 miligramos
11363396 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11353396 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12841.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 602-00-6 | C7H5NO5 | 183.119 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 602-00-6
Fórmula molecular C7H5NO5
Peso molecular (g/mol) 183.119
Número MDL MFCD00017003
Clave InChI KPDBKQKRDJPBRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxy-2-nitrobenzoic acid, 3-hydroxy-2-nitrobenzoicacid, 3-hydroxy-2-nitro-benzoic acid, 2-nitro-3-hydroxybenzoic acid, pubchem8846, nitro-m-oxybenzoesaure, benzoic acid, hydroxynitro, ksc288q8j, acmc-1b214, 2-nitro-3-oxidanyl-benzoic acid
PubChem CID 293291
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)O)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 177°C to 181°C
Cantidad 2 g
Beilstein 2372248
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.12
Porcentaje de pureza ≥98%