Learn More
Ácido 3-hidroxi-2-naftoico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-2-naphthoic acid |
| CAS | 92-70-6 |
| Fórmula molecular | C11 H8 O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-Naphthoic acid, 3-hydroxy- (8CI), 3-Hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid, 2-Hydroxy-3-carboxynaphthalene, 2-Hydroxy-3-naphthalenecarboxylic acid, 2-Hydroxy-3-naphthoic acid, 2-Hydroxyl-3-naphthoic acid, 2-Naphthol-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-2-naphthol, 3-Hydroxy-2-naphthoic acid, 3-Hydroxy-β-naphthoic acid, 3-Naphthol-2-carboxylic acid, BON, BON acid, BONA, C.I. Developer 20, Developer BON, Miketazol Developer ONS, NSC 3719, Naphthol B.O.N., TCI-B 3229, β-Hydroxy-3-naphthoic acid, β-Hydroxynaphthoic acid, β-Oxynaphthoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H8O3/c12-10-6-8-4-2-1-3-7(8)5-9(10)11(13)14/h1-6,12H,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)c1cc2ccccc2cc1O |
| Nombre IUPAC | ácido 3-hidroxinaftaleno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 188.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.0473 |