Learn More
3-Hydroxy-2-naphthoic Acid Hydrazide 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10466812 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10466812 5 g Glass bottle 5 g
1 options
Código de producto. 10466812 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121620050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5341-58-2
Fórmula molecular C11H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 202.213
Número MDL MFCD00004097
Clave InChI FDNAQCWUERCJBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxy-2-naphthohydrazide, 3-hydroxy-2-naphthoic acid hydrazide, 2-hydroxy-3-naphthoic acid hydrazide, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-, hydrazide, 3-hydroxy-2-naphthoylhydrazine, 2-hydroxy-3-naphthoylhydrazine, 2-naphthoic acid, 3-hydroxy-, hydrazide, 3-hydroxy-2-naphthoic hydrazide, beta-hydroxynaphthoic hydrazide, 3-???naphthalen-2-ol
PubChem CID 72699
Nombre IUPAC 3-hydroxynaphthalene-2-carbohydrazide
SMILES C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)NN)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-2-naphthoic acid hydrazide
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 206.0°C to 208.0°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal HOC10H6CONHNH2
Cantidad 5 g
Beilstein 10, 336
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Powder