Learn More
Ácido 3-hidroxi-2-naftoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489486 250 g 250 g
11479486 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489486 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19214.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 92-70-6 | C11H8O3 | 188.182 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-70-6
Fórmula molecular C11H8O3
Peso molecular (g/mol) 188.182
Número MDL MFCD00004103
Clave InChI ALKYHXVLJMQRLQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxy-2-naphthoic acid, 2-hydroxy-3-naphthoic acid, bon acid, bona, developer bon, 2-naphthol-3-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy, b.o.n. acid, c.i. developer 20, miketazol developer ons
PubChem CID 7104
ChEBI CHEBI:80383
Nombre IUPAC ácido 3-hidroxinaftaleno-2-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-2-naphthoic acid
Punto de fusión 218°C to 222°C
Temperatura de inflamación 220°C (428°F)
Cantidad 250 g
Beilstein 744100
Índice Merck 14,4835
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.18
Porcentaje de pureza 98%