Learn More
Ácido 3-hidroxi-2-naftoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10152200 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10152200 5 g Frasco de vidrio 5 g
10725571 100 g Frasco de plástico 100 g
10337140 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10152200 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121610050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 92-70-6 | C11H8O3 | 188.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-70-6
Fórmula molecular C11H8O3
Peso molecular (g/mol) 188.18
Número MDL MFCD00004103
Clave InChI ALKYHXVLJMQRLQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxy-2-naphthoic acid, 2-hydroxy-3-naphthoic acid, bon acid, bona, developer bon, 2-naphthol-3-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy, b.o.n. acid, c.i. developer 20, miketazol developer ons
PubChem CID 7104
ChEBI CHEBI:80383
Nombre IUPAC ácido 3-hidroxinaftaleno-2-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-2-naphthoic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 217°C to 223°C
Color Beige amarronado a amarillo
Temperatura de inflamación >150°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 10, 333
Índice Merck 15, 4874
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: freely soluble in alkalies,freely soluble in alcohol,ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Hydroxy-2-naphthoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención||Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.