Learn More
3-hidroxi-2-metilpiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-2-methylpyridine |
| CAS | 1121-25-1 |
| Fórmula molecular | C6H7NO |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Methyl-3-pyridinol, 2-Methyl-3-hydroxypyridine, NSC 27506 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7NO/c1-5-6(8)3-2-4-7-5/h2-4,8H,1H3 |
| SMILES | Cc1ncccc1O |
| Nombre IUPAC | 2-metilpiridin-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 109.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 109.0528 |