Learn More
3-Hidroxi-2-metilpiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10575491 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10575491 5 g Frasco de vidrio 5 g
11976321 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10575491 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 345220050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1121-25-1 | C6H7NO | 109.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1121-25-1
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.13
Clave InChI AQSRRZGQRFFFGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxy-2-methylpyridine, 2-methyl-3-hydroxypyridine, 3-hydroxy-2-picoline, 2-methyl-3-pyridinol, 3-pyridinol, 2-methyl, 2-methyl-3-hydroxylpyridine, unii-365fj23a8z, 3-pyridinol, methyl, 2-methyl-pyridin-3-ol, 3-hydroxy-2-methylpyridine 3-hydroxy-2-picoline
PubChem CID 70719
Nombre IUPAC 2-metilpiridin-3-ol
SMILES CC1=C(C=CC=N1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-2-methylpyridine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 167.0°C to 171.0°C
Color Beige a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Hydroxy-2-methylpyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.