Learn More
3-Hidroxi-2-metilpiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11421477 25 g 25 g
11401477 1 g 1 g
11411477 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11421477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24944.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1121-25-1 | C6H7NO | 109.128 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1121-25-1
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.128
Número MDL MFCD00082538
Clave InChI AQSRRZGQRFFFGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxy-2-methylpyridine, 2-methyl-3-hydroxypyridine, 3-hydroxy-2-picoline, 2-methyl-3-pyridinol, 3-pyridinol, 2-methyl, 2-methyl-3-hydroxylpyridine, unii-365fj23a8z, 3-pyridinol, methyl, 2-methyl-pyridin-3-ol, 3-hydroxy-2-methylpyridine 3-hydroxy-2-picoline
PubChem CID 70719
Nombre IUPAC 2-metilpiridin-3-ol
SMILES CC1=C(C=CC=N1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-2-methylpyridine
Punto de fusión 166°C to 169°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 107937
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 99%