Learn More
Ácido 3-hidroxi-2-metilbutanoico, TRC
Código de producto. 30004747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004747 100 mg 100 miligramos
30012636 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004747 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH946485100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 473-86-9
Fórmula molecular C5 H10 O3
Peso molecular (g/mol) 118.13
Sinónimo Butanoic acid, 3-hydroxy-2-methyl-, Butyric acid, 3-hydroxy-2-methyl- (6CI,8CI), 3-Hydroxy-2-methylbutanoic acid, 2-Methyl-3-hydroxybutyric acid, 3-Hydroxy-2-methylbutyric acid, Nilic acid, α-Methyl-β-hydroxybutyric acid
Nombre IUPAC Ácido 3-hidroxi-2-metilbutanoico
SMILES CC(O)C(C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-2-methylbutanoic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O3/c1-3(4(2)6)5(7)8/h3-4,6H,1-2H3,(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.063