Learn More
Éster etílico de ácido 3-hidroxi-2-metilbutanoico (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30397841
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30397841 250 mg
30392407 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30397841 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH946490250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27372-03-8
Fórmula molecular C7H14O3
Peso molecular (g/mol) 146.18
Sinónimo Ethyl 3-Hydroxy-2-methylbutyrate, 3-Hydroxy-2-methyl-butyric Acid Ethyl Ester
Nombre IUPAC Etil 3-hidroxi-2-metilbutanoato
SMILES CCOC(=O)C(C)C(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-2-methylbutanoic Acid Ethyl Ester(Mixture of Diastereomers)
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14O3/c1-4-10-7(9)5(2)6(3)8/h5-6,8H,4H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0943