Learn More
Ácido 3-hidroxi-2-metilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11313217 5 g 5 g
11303217 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11313217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13743.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 603-80-5 | C8H7O3 | 151.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 603-80-5
Fórmula molecular C8H7O3
Peso molecular (g/mol) 151.14
Número MDL MFCD00671541
Clave InChI RIERSGULWXEJKL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3-hydroxy-o-toluic acid, 3-hydroxy-2-methyl benzoic acid, 3-hydroxy-2-methyl-benzoic acid, 2-methyl-3-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-2-methyl, kresolsaure, 3,2-cresotic acid, pubchem15694, 3-carboxy-2-methylphenol, acmc-1b1jy
PubChem CID 252023
Nombre IUPAC ácido 3-hidroxi-2-metilbenzoico
SMILES CC1=C(O)C=CC=C1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-2-methylbenzoic acid
Punto de fusión 142°C to 146°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 2613791
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 97%