Learn More
Ácido 3-hidroxi-2-metil-d3-benzoico, TRC
Código de producto. 30392801
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30392801 100 mg 100 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30392801 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH946407100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-2-methyl-d3-benzoic Acid
CAS 1020719-51-0
Fórmula molecular C8 2H3 H5 O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Benzoic acid, 3-hydroxy-2-(methyl-d3)-, 3,2-Cresotic acid-d3, 3-Hydroxy-2-(methyl-d3)benzoic acid, 3-Hydroxy-2-methyl-d3-benzoic acid, 2-(Methyl-d3)-3-hydroxybenzoic acid, 3-Hydroxy-2-methylbenzoic acid D3 (methyl-D3)
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1c(O)cccc1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 3-hidroxi-2-(trideuteriometil)benzoico
Peso molecular (g/mol) 155.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.0662