Learn More
3-Hidroxi-2-metil-4-pirona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10456812 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10456812 5 g Frasco de vidrio 5 g
10520951 25 g Frasco de vidrio 25 g
10205070 100 g Frasco de vidrio 100 g
10494925 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10456812 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121550050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 118-71-8 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-71-8
Fórmula molecular C6H6O3
Peso molecular (g/mol) 126.11
Número MDL MFCD00006578
Clave InChI XPCTZQVDEJYUGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo maltol, 3-hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 3-hydroxy-2-methyl-4h-pyran-4-one, larixinic acid, talmon, palatone, vetol, larixic acid, corps praline, 4h-pyran-4-one, 3-hydroxy-2-methyl
PubChem CID 8369
ChEBI CHEBI:69438
SMILES CC1=C(O)C(=O)C=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 160°C to 164°C
Color Incolora
Punto de ebullición 170°C (100.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 % min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 5777
Información de solubilidad Solubility in water: 12g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and propylene glycol,sparingly soluble in benzene and ether
Nombre IUPAC 3-hidroxi-2-metilpiran-4-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.