Learn More
3-Hidroxi-2-metil-4-pirona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449612
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449612 100 g 100 g
11439612 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449612 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10735.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 118-71-8 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 118-71-8
Fórmula molecular C6H6O3
Peso molecular (g/mol) 126.11
Número MDL MFCD00006578
Clave InChI XPCTZQVDEJYUGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo maltol, 3-hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 3-hydroxy-2-methyl-4h-pyran-4-one, larixinic acid, talmon, palatone, vetol, larixic acid, corps praline, 4h-pyran-4-one, 3-hydroxy-2-methyl
PubChem CID 8369
ChEBI CHEBI:69438
Nombre IUPAC 3-hidroxi-2-metilpiran-4-ona
SMILES CC1=C(O)C(=O)C=CO1
Specifica
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone
Punto de fusión 161°C to 165°C
Punto de ebullición 170°C (100 mmHg)
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 112169
Índice Merck 14,5713
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.