Learn More
3-Hidroxi-2-metil-4-pirona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439612
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439612 25 g 25 g
11449612 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439612 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10735.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 118-71-8 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-71-8
Fórmula molecular C6H6O3
Peso molecular (g/mol) 126.11
Número MDL MFCD00006578
Clave InChI XPCTZQVDEJYUGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo maltol, 3-hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 3-hydroxy-2-methyl-4h-pyran-4-one, larixinic acid, talmon, palatone, vetol, larixic acid, corps praline, 4h-pyran-4-one, 3-hydroxy-2-methyl
PubChem CID 8369
ChEBI CHEBI:69438
Nombre IUPAC 3-hidroxi-2-metilpiran-4-ona
SMILES CC1=C(O)C(=O)C=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone
Punto de fusión 161°C to 165°C
Punto de ebullición 170°C (100 mmHg)
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 112169
Índice Merck 14,5713
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza 99%