Learn More
3-hidroxi-2'-metoxi-2-naftanilida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-2'-methoxy-2-naphthanilide |
| CAS | 135-62-6 |
| Fórmula molecular | C18H15NO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H15NO3/c1-22-17-9-5-4-8-15(17)19-18(21)14-10-12-6-2-3-7-13(12)11-16(14)20/h2-11,20H,1H3,(H,19,21) |
| SMILES | COc1ccccc1NC(=O)c2cc3ccccc3cc2O |
| Nombre IUPAC | 3-hidroxi-N-(2-metoxifenil)naftaleno-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 293.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 293.1052 |