Learn More
3-Hidroxi-2,7-naftalenedisulfónico Ácido >Sódico 90%, TRC
Código de producto. 30012021
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012021 10 g 10 g
30011313 100 g 100 g
30003705 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012021 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95074510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148-75-4
Fórmula molecular C10 H8 O7 S2
Peso molecular (g/mol) 304.3
Sinónimo 2-Hydroxy-3,6-naphthalenedisulfonic Acid Sodium Salt, 2-Naphthol-3,6-disulfonic Acid Sodium Salt, Acid Chrome Black V Sodium Salt, Magracrom Black V Sodium Salt, R Acid Sodium Salt, β-Naphthol-3,6-disulfonic Acid Sodium Salt, β-Naphtholdisulfonic Acid R Sodium Salt
Nombre IUPAC 3-hidroxinaftaleno-2,7-ácido disulfónico
SMILES Oc1cc2ccc(cc2cc1S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic Acid
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O7S2/c11-9-4-6-1-2-8(18(12,13)14)3-7(6)5-10(9)19(15,16)17/h1-5,11H,(H,12,13,14)(H,15,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.9711