Learn More
Ácido 3-hidroxi-2,4,6-triyodobenzoico, 97 %
Código de producto. 11440967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440967 100 g 100 g
11420967 5 g 5 g
11430967 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23355.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 53279-72-4 | C7H3I3O3 | 515.81 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53279-72-4
Fórmula molecular C7H3I3O3
Peso molecular (g/mol) 515.81
Número MDL MFCD00020305
Clave InChI GIAVHGFPMPSIFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo htba, 2,4,6-triiodo-3-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-2,4,6-triiodo, 3-hydroxy-2,4,6-triiodobenzoicacid, pubchem17410, acmc-1aozs, ksc496i6r, 3 hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid, 3-hydroxy-2,4,6 triiodobenzoic acid
PubChem CID 96627
Nombre IUPAC 3-ácido hidroxi-2,4,6-triyodobenzoico
SMILES OC(=O)C1=C(I)C=C(I)C(O)=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid
Punto de fusión 211°C to 215°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2113494
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.81
Porcentaje de pureza 97%