Learn More
Ácido 3-hidroxi-2,4,6-triyodobenzoico, 97 %, Acros Organics™
Código de producto. 15352042 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15352042 100 g 100 g
15332042 5 g 5 g
15342042 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15352042 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 453241000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 53279-72-4
Fórmula molecular C7H3I3O3
Peso molecular (g/mol) 515.81
Número MDL MFCD00020305
Clave InChI GIAVHGFPMPSIFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo htba, 2,4,6-triiodo-3-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-2,4,6-triiodo, 3-hydroxy-2,4,6-triiodobenzoicacid, pubchem17410, acmc-1aozs, ksc496i6r, 3 hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid, 3-hydroxy-2,4,6 triiodobenzoic acid
PubChem CID 96627
Nombre IUPAC 3-ácido hidroxi-2,4,6-triyodobenzoico
SMILES OC(=O)C1=C(I)C=C(I)C(O)=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid
Punto de fusión 211°C to 215°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.81
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid, 97%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.