Learn More
Ácido 3-hidroxi-2,4,6-triyodobenzoico, 97 %, Acros Organics™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosSpecifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid |
| Punto de fusión | 211°C to 215°C |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (HPLC) |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 515.81 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
Safety and Handling
Product Identifier
- 3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid, 97%
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.