Learn More
Ácido 3-hidroxi-2,4,6-tribromobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10295571 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10295571 5 g Frasco de vidrio 5 g
10776052 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10295571 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 334890050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14348-40-4 | Molecular Formula: C7H3Br3O3 | Molecular Weight: 374.84 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14348-40-4
Fórmula molecular C7H3Br3O3
Peso molecular (g/mol) 374.84
Número MDL MFCD00055557
Clave InChI YDBHVMTTYXWHLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid, tbhba, benzoic acid, 2,4,6-tribromo-3-hydroxy, 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoicacid, 2,4,6-thba, pubchem12541, acmc-209uep, ksc174o3h, 2,4,6-tribromo-3-hydroxy-benzoic acid, 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoic acid
PubChem CID 151915
Nombre IUPAC ácido 2,4,6-tribromo-3-hidroxibenzoico
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1Br)O)Br)C(=O)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-2, 4, 6-tribromobenzoic acid
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 144°C to 149°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6HBr3(OH)COOH
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.84
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación