Learn More
Ácido 3-hidroxi-2,2-dimetilpropiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11383406 250 g 250 g
11373406 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383406 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12858.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4835-90-9 | C5H10O3 | 118.132 g/mol
3-Hydroxy-2,2-dimethylpropionic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-hidroxi-2,2-dimetilpropiónico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4835-90-9
Fórmula molecular C5H10O3
Peso molecular (g/mol) 118.132
Número MDL MFCD00059953
Clave InChI RDFQSFOGKVZWKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydroxypivalic acid, 3-hydroxypivalic acid, 2,2-dimethyl-3-hydroxypropionic acid, propanoic acid, 3-hydroxy-2,2-dimethyl, 3-hydroxy-2,2-dimethylpropionic acid, unii-bjp2cxk56p, bjp2cxk56p, acmc-1arbc, beta-hydroxy pivalic acid
PubChem CID 78548
Nombre IUPAC ácido 3-hidroxi-2,2-dimetilpropanoico
SMILES CC(C)(CO)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-2,2-dimethylpropionic acid
Punto de fusión 122°C to 126°C
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Beilstein 1747025
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.13
Porcentaje de pureza 98%