Learn More
Éster etílico del ácido 3-hidroxi-2,2-dimetilbutírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-2,2-dimethyl-butyric Acid Ethyl Ester |
| CAS | 69737-23-1 |
| Fórmula molecular | C8 H16 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O3/c1-5-11-7(10)8(3,4)6(2)9/h6,9H,5H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(C)(C)C(C)O |
| Nombre IUPAC | 3-hidroxi-2,2-dimetilbutanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 160.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.1099 |