Learn More
Ácido 3-hidroxi-2,2,4-trimetil-pentanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-2,2,4-trimethyl-pentanoic Acid |
| CAS | 35763-45-2 |
| Fórmula molecular | C8H16O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-Hydroxy-2,2,4-trimethyl-valeric Acid, 2,2,4-Trimethyl-3-hydroxyvaleric Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O3/c1-5(2)6(9)8(3,4)7(10)11/h5-6,9H,1-4H3,(H,10,11) |
| SMILES | CC(C)C(O)C(C)(C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-hidroxi-2,2,4-trimetilpentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 160.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.1099 |