Learn More
Ácido 3-hidroxi-17-oxo-estra-1,3,5(10)-trieno-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-17-oxo-estra-1,3,5(10)-triene-4-carboxylic Acid |
| CAS | 959396-05-5 |
| Fórmula molecular | C10 H13 N3 O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N3O2/c1-7(12-13-10(11)14)8-4-3-5-9(6-8)15-2/h3-6H,1-2H3,(H3,11,13,14)/b12-7+ |
| SMILES | COc1cccc(c1)\C(=N\NC(=O)N)\C |
| Nombre IUPAC | [(E)-1-(3-metoxifenil)etilidenamino]urea |
| Peso molecular (g/mol) | 207.229 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.101 |