Learn More
3-hidroxi-1-propanosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-1-propanesulfonamide |
| CAS | 132115-62-9 |
| Fórmula molecular | C3 H9 N O3 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-Hydroxypropane-1-sulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H9NO3S/c4-8(6,7)3-1-2-5/h5H,1-3H2,(H2,4,6,7) |
| SMILES | NS(=O)(=O)CCCO |
| Nombre IUPAC | 3-hidroxipropano-1-sulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 139.173 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.03 |