Learn More
Bromuro de 3-hidroxi-1-metilquinuclindinio, Mikromol™
Descripción
Bromuro de 3-hidroxi-1-metilquinuclindinio
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-1-methylquinuclindinium Bromide |
| CAS | 2096336-00-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Hydroxy-1-methylquinuclindinium Bromide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H16 N O . Br |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 3-Hydroxy-1-methyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-1-ium Bromide, 1-Azoniabicyclo[2.2.2]octane, 3-hydroxy-1-methyl-, bromide (1:1), 3-Hydroxy-1-methylquinuclindinium Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16NO.BrH/c1-9-4-2-7(3-5-9)8(10)6-9;/h7-8,10H,2-6H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].C[N+]12CCC(CC1)C(O)C2 |
| Nombre IUPAC | Bromuro de 1-metil-1-azoniabiciclo[2.2.2]octan-3-ol |
| Mostrar más |