Learn More
3-Hidroxi-1-metilpirrolidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357599 5 g 5 g
11347599 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357599 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28122.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 13220-33-2 | C5H11NO | 101.149 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13220-33-2
Fórmula molecular C5H11NO
Peso molecular (g/mol) 101.149
Número MDL MFCD00003176
Clave InChI FLVFPAIGVBQGET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-3-pyrrolidinol, 3-hydroxy-1-methylpyrrolidine, n-methyl-3-pyrrolidinol, 3-pyrrolidinol, 1-methyl, 3-hydroxy-n-methylpyrrolidine, n-methyl-3-hydroxypyrrolidine, 1-methyl-3-hydroxypyrrolidine, pubchem14117, l-methyl-3-pyrrolidinol, 1-methyl-pyrrolidin-3ol
PubChem CID 93074
Nombre IUPAC 1-metilpirrolidin-3-ol
SMILES CN1CCC(C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-1-methylpyrrolidine
Densidad 0.921
Punto de ebullición 50°C to 52°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 71°C (160°F)
Índice de refracción 1.464
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.15
Porcentaje de pureza 97%