Learn More
Yoduro de 3-hidroxi-1-metilpiridinio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-1-methyl-pyridinium Iodide |
| CAS | 7500-05-2 |
| Fórmula molecular | C6 H8 N O . I |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-Hydroxy-1-methyl-pyridinium Iodide, Pyridostigmine Bromide Imp. B (EP) as Iodide, Pyridinium, 3-hydroxy-1-methyl-, iodide (1:1), 3-Hydroxy-1-methylpyridinium iodide (6CI), Pyridinium, 3-hydroxy-1-methyl-, iodide (8CI,9CI), 1-Methyl-3-hydroxypyridinium iodide, 3-Hydroxypyridinium methiodide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7NO.HI/c1-7-4-2-3-6(8)5-7;/h2-5H,1H3;1H |
| SMILES | [I-].C[n+]1cccc(O)c1 |
| Nombre IUPAC | Yoduro de 1-metilpiridin-1-io-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 237.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.9651 |