Learn More
Bromuro de 3-hidroxi-1-metilpiridinio, Mikromol™
Descripción
Bromuro de 3-hidroxi-1-metilpiridinio
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-1-methylpyridin-1-ium bromide |
| CAS | 31034-86-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Hydroxy-1-methylpyridin-1-ium bromide |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C6H8BrNO |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Pyridostigmine Related Compound B, 3-Hydroxy-1-methylpyridinium Bromide, Pyridinium, 3-hydroxy-1-methyl-, bromide (1:1), 3-Hydroxy-1-methylpyridinium bromide (6CI), Pyridinium, 3-hydroxy-1-methyl-, bromide (8CI,9CI), 3-Hydroxy-N-methylpyridinium bromide, N-Methyl-3-hydroxypyridinium bromide, Ro 1-5237 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7NO.BrH/c1-7-4-2-3-6(8)5-7;/h2-5H,1H3;1H |
| SMILES | C[N+]1=CC=CC(=C1)O.[Br-] |
| Nombre IUPAC | Bromuro de 1-metilpiridin-1-io-3-ol |
| Mostrar más |