Learn More
3-Hidroxi-1-metilpiperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15244614 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15244614 5 g 5 g
15254614 25 g 25 g
15274614 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15244614 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121500050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3554-74-3
Fórmula molecular C6H13NO
Peso molecular (g/mol) 115.17
Clave InChI UKANCZCEGQDKGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxy-1-methylpiperidine, 1-methyl-3-piperidinol, n-methyl-3-piperidinol, 3-piperidinol, 1-methyl, 3-hydroxy-n-methylpiperidine, 1-methyl-3-hydroxypiperidine, n-methyl-3-hydroxypiperidine, n-methyl-3-hydroxy piperidine, 3r-1-methyl-3-piperidinol, pubchem6759
PubChem CID 98016
Nombre IUPAC 1-metilpiperidin-3-ol
SMILES CN1CCCC(C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-1-methylpiperidine
Densidad 0.9990g/mL
Punto de ebullición 76.0°C to 78.0°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 70°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.474
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.999
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.17
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Hydroxy-N-methylpiperidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2