Learn More
Bromuro de 3-hidroxi-1-metil-piridinio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-1-methylpyridin-1-ium bromide |
| CAS | 31034-86-3 |
| Fórmula molecular | C6H8NO.Br |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-Hydroxy-1-methylpyridinium Bromide, Pyridinium, 3-hydroxy-1-methyl-, bromide (1:1), 3-Hydroxy-1-methylpyridinium bromide (6CI), Pyridinium, 3-hydroxy-1-methyl-, bromide (8CI,9CI), 3-Hydroxy-N-methylpyridinium bromide, N-Methyl-3-hydroxypyridinium bromide, Ro 1-5237 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7NO.BrH/c1-7-4-2-3-6(8)5-7;/h2-5H,1H3;1H |
| SMILES | [Br-].C[n+]1cccc(O)c1 |
| Nombre IUPAC | Bromuro de 1-metilpiridin-1-io-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 190.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.979 |