Learn More
3-hidroxi-1-indol-3-il-propano-1,2-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-1-indol-3-yl-propane-1,2-dione |
| CAS | 23756-61-8 |
| Fórmula molecular | C11H9NO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-Hydroxy-1-(1H-indol-3-yl)-1,2-propanedione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9NO3/c13-6-10(14)11(15)8-5-12-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-5,12-13H,6H2 |
| SMILES | OCC(=O)C(=O)c1c[nH]c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 3-hidroxi-1-(1H-indol-3-il)propano-1,2-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 203.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.0582 |