Learn More
3-hidroxi-1-adamantil-D-glicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-1-adamantyl-D-glycine |
| CAS | 709031-29-8 |
| Fórmula molecular | C12H19NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (2S)-2-Amino-2-(3-hydroxyadamantan-1-yl)acetic acid, (alphaS)-alpha-Amino-3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-acetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H19NO3/c13-9(10(14)15)11-2-7-1-8(3-11)5-12(16,4-7)6-11/h7-9,16H,1-6,13H2,(H,14,15)/t7?,8?,9-,11?,12?/m1/s1 |
| SMILES | N[C@H](C(=O)O)C12CC3CC(CC(O)(C3)C1)C2 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-2-(3-hidroxi-1-adamantil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 225.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.1365 |