Learn More
Yoduro de 3-hidroxi-1,1-dimetilpirrolidin-1-io, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-1,1-dimethylpyrrolidin-1-ium Iodide |
| CAS | 32155-06-9 |
| Fórmula molecular | C6H14NO • I |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,1-Dimethyl-3-hydroxypyrrolidinium Iodide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14NO.HI/c1-7(2)4-3-6(8)5-7;/h6,8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | C[N+]1(C)CCC(O)C1.[I-] |
| Nombre IUPAC | Yoduro de 3-hidroxi-1,1-dimetilpirrolidin-1-io |
| Peso molecular (g/mol) | 243.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.02 |