Learn More
3-hexino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hexyne |
| CAS | 928-49-4 |
| Fórmula molecular | C6H10 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Diethylacetylene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC#CCC |
| Nombre IUPAC | hex-3-ino |
| Peso molecular (g/mol) | 82.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 82.0783 |