Learn More
3-hexino-2,5-diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hexyne-2,5-diol |
| CAS | 3031-66-1 |
| Fórmula molecular | C6H10O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | NSC 409184 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h5-8H,1-2H3 |
| SMILES | OC(C)C#CC(O)C |
| Peso molecular (g/mol) | 114.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.0681 |